주요 문서
SU860122
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
Ultra-clean, red aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
red aluminum (with 5.5 mm center hole)
특징
Ultra-clean
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
직경 × 두께
11 mm × 1.3 mm
호환성
for use with 11 mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)