주요 문서
SU860058
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (conical)
glass
포장
pkg of × 100 ea
O.D. × H
7 mm × 40 mm
용적
0.6 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)