주요 문서
SPRF1
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60%v/v), certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩218,834
₩218,834
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩218,834
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩218,834
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)