주요 문서
SAAR6018250
Thymol
uniLAB
동의어(들):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
1907135
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
제품 라인
uniLAB
포장
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)