주요 문서
SAAR5885060
Sulfuric acid
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352322
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
제품 라인
uniLAB
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)