주요 문서
SAAR5822700
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
uniLAB
동의어(들):
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10NNaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
271.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
제품 라인
uniLAB
포장
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)