문서
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
동의어(들):
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10NNaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
271.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
228-165-6
NACRES:
NA.21
product name
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
Grade
ACS reagent
Quality Level
형태
solid
손실
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
solubility
820 g/L
벌크 밀도
160 kg/m3
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
InChI key
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable