주요 문서
SAAR5821010
Sodium acetate trihydrate
univAR
동의어(들):
Acetic acid sodium salt trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
autoignition temp.
1112 °F
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5821010EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
기타 정보
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)