Key Documents
SAAR5681100
Safranin O
동의어(들):
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
350.84
색상 지수 번호:
50240
Beilstein:
3924099
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
포장
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)