Key Documents
SAAR5046020
Potassium nitrate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046020EM)
mp
334 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)