주요 문서
SAAR5043900
Potassium phthalate monobasic
univAR
동의어(들):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCC6H4COOK
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)