주요 문서
SAAR4970560
Ferroin indicator solution
동의어(들):
1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate complex, o-Phenanthroline ferrous sulfate complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[Fe(C12H8N2)3]SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
692.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
포장
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
SMILES string
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable as Indicator for Redox Reactions
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)