주요 문서
SAAR4123900
Magnesium sulfate
dry, uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MgSO4
CAS Number:
Molecular Weight:
120.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
uniLAB
형태
dry
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)