Key Documents
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
Grade
anhydrous
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)