주요 문서
SAAR2233540
Ethyl alcohol, Pure
absolute, univAR
동의어(들):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191601
제품 라인
univAR
grade
absolute
포장
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)