주요 문서
SAAR2233520
Ethyl alcohol, Pure
absolute, uniLAB
동의어(들):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191601
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
uniLAB
grade
absolute
포장
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
dilution
(for laboratory use only)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)