주요 문서
SAAR2233510
Ethanol
rectified, 96%, univAR
동의어(들):
Ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O
Molecular Weight:
46.07
UNSPSC 코드:
12191601
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
univAR
분석
96%
양식
liquid
포장
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
형식
neat
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)