주요 문서
SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
포장
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
애플리케이션
For laboratory use only
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)