주요 문서
SAAR1122220
Ammonium acetate
crystals, univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
77.08
Beilstein:
4186741
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
reagent grade
제품 라인
univAR
양식
crystals
solid
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122220EM)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)