주요 문서
SAAR1021001
Acetic acid
90%, univAR
동의어(들):
Glacial acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
vapor density
2.07 (vs air)
제품 라인
univAR
분석
90%
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
포장
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)