주요 문서
PTCO000
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩155,904
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩155,904
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard is compliant to ASTM method D 1209.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
애플리케이션
The color reference solution finds its use in routine calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
특징 및 장점
  • ISO 9001 certified
  • Traceable to international standards
  • Available as 500 mL in tamper evident packaging
  • 12 months shelf life
  • Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)