주요 문서
PS611
Tetrachlorvinphos
analytical standard
동의어(들):
Stirofox
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9Cl4O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
365.96
Beilstein:
1890909
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
포장
ampule of 1000 mg
제조업체/상표
Chem Service, Inc. PS-611
mp
97-98 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
InChI key
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)