PHR9171
4-Aminobenzyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
Benzocaine impurity A (PhEur), 4-(Hydroxymethyl)aniline
크기 선택
₩710,703
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
크기 선택
About This Item
₩710,703
예상 입고일2025년 3월 10일세부사항
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
60-65 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.