주요 문서
PHL89856
Vanillic acid 4-β-D-glucoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid 4-β-D-glucoside, Vanillic acid 4-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,498,952
₩1,498,952
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,498,952
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18O9
CAS Number:
Molecular Weight:
330.29
Beilstein:
5452207
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,498,952
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
InChI key
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus pimpinella crataegus pimpinella
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)