주요 문서
PHL89851
Sipeimine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Imperialine, Kashmirine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩699,031
₩699,031
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩699,031
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H43NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
429.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩699,031
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
N21[C@H]([C@]([C@H]3[C@H]([C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@H](C[C@H](CC6)O)C(=O)C5)C)C4)CC3)C2)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
InChI key
IQDIERHFZVCNRZ-LRCDAWNTSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)