PHL89810
Trillin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Diosgenin glucoside, (25R)-3B-(β-D-Glucopyranosyloxy)spirost-5-ene, Alliumosid A, Collettiside I, Diosgenin β-D-glucoside, Disogluside, Funkioside A, Lilioglycoside A, Melongoside B, Polygonatoside A, Polyphyllin A, Prosapogenin D′3, Trillin
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@@H](O[C@@]7(OC[C@@H](CC7)C)[C@H]6C)C5)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H52O8/c1-17-7-12-33(38-16-17)18(2)26-24(41-33)14-23-21-6-5-19-13-20(8-10-31(19,3)22(21)9-11-32(23,26)4)39-30-29(37)28(36)27(35)25(15-34)40-30/h5,17-18,20-30,34-37H,6-16H2,1-4H3/t17-,18+,20?,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-/m1/s1
InChI key
WXMARHKAXWRNDM-VVWJQRNDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터