주요 문서
PHL89780
Saikosaponin C
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩841,841
₩841,841
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩841,841
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H78O17
CAS Number:
Molecular Weight:
927.12
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩841,841
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@@]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)(O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C2C(C3[C@@](C4[C@]([C@]5(C6(OCC7([C@@H]6CC(CC7)(C)C)[C@@H](C5)O)C=C4)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C48H78O17/c1-22-30(52)33(55)36(58)39(61-22)63-38-35(57)32(54)24(20-50)64-48(38,65-40-37(59)34(56)31(53)23(19-49)62-40)26-9-12-43(6)25(42(26,4)5)10-13-44(7)27(43)11-14-47-28-17-41(2,3)15-16-46(28,21-60-47)29(51)18-45(44,47)8/h11,14,22-40,49-59H,9-10,12-13,15-21H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25?,26?,27?,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,43-,44+,45-,46?,47?,48+/m0/s1
InChI key
IUZOALRTJNKYRZ-ANYCVEQWSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)