주요 문서
PHL89686
Glucoerucin potassium salt
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Methylthiobutylglucosinolate potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩590,223
₩590,223
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩590,223
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22KNO9S3
CAS Number:
Molecular Weight:
459.60
Beilstein:
3844034
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩590,223
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCSC)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H23NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h4,7,9-17H,2-3,5-6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
VAKVKJXSLXGVMU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1