주요 문서
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5,6,7-Trihydroxyflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩420,819
₩420,819
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩420,819
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
270.24
Beilstein:
272683
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩420,819
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
256-271 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)