주요 문서
PHL89569
Asiatic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2α,23-Dihydroxyursolic acid, Dammarolic acid, NSC 166063
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩712,023
₩712,023
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩712,023
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48O5
CAS Number:
Molecular Weight:
488.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩712,023
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
325-330 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI key
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
애플리케이션
Starting material for asiatic acid derivative synthesis for use as:
  • Anticancer agents
  • Glycogen phosphorylase inhibitors
  • Hepatoprotectants
생화학적/생리학적 작용
Asiatic acid is commonly used in wound healing. Asiatic acid has antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective properties.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)