주요 문서
PHL89565
Aristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
TR 1736
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩447,818
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩447,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H11NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
341.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩447,818
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Potent phospholipase A2 inhibitor, including calcium ionophore-induced phospholipase A2 activity in neutrophils. Kidney tumor initiator in experimental animal model.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)