주요 문서
PHL89539
trans-Resveratrol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Resveratrol, 3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩447,818
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩447,818
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
애플리케이션
Selective inhibitor of COX−1.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)