주요 문서
PHL89521
Lapachol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, Natural Yellow 16
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩470,859
₩470,859
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩470,859
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩470,859
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
141-143 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
InChI key
CIEYTVIYYGTCCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)