주요 문서
PHL89322
Baicalin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩476,746
₩476,746
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩476,746
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H18O11
CAS Number:
Molecular Weight:
446.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩476,746
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI key
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column