주요 문서
PHL89287
Thymol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩264,915
₩264,915
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩264,915
About This Item
Linear Formula:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
1907135
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩264,915
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)