주요 문서
PHL89245
Luteolin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩627,981
₩627,981
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩627,981
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O6
CAS Number:
Molecular Weight:
286.24
Beilstein:
292084
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩627,981
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
~330 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
InChI key
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus ginkgo hypericum mentha pimpinella salvia thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)