주요 문서
PHL86415
(+)-Praeruptorin A
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩577,332
₩577,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩577,332
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
386.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩577,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1
InChI key
XGPBRZDOJDLKOT-NXIDYTHLSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)