주요 문서
PHL86295
(−)-Sparteine sulfate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6β,7α,9α,11α-Pachycarpine sulfate, Lupinidine sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩413,816
₩413,816
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩413,816
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
332.46
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩413,816
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@]2([H])N(CCCC2)C3)C[C@]3([H])[C@]4([H])CCCCN4C1.O=S([O-])O[O-]
InChI
1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
FCEHFCFHANDXMB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)