주요 문서
PHL86209
Panduratin A
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩483,546
₩483,546
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩483,546
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H30O4
CAS Number:
Molecular Weight:
406.51
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩483,546
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=CC(O)=C1C([C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(C)=CC[C@@]2([H])C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
InChI key
LYDZCXVWCFJAKQ-ZFGGDYGUSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)