주요 문서
PHL86199
Piperlonguminine
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
N-Isobutylpiperamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩349,668
₩349,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩349,668
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
273.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩349,668
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI key
WHAAPCGHVWVUEX-GGWOSOGESA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)