주요 문서
PHL85876
Hederacolchiside A1
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Raddeanin R13, Raddeanoside R13
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H76O16
CAS Number:
Molecular Weight:
897.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](OC2)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@@]7(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C7=CC6)C(=O)O)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)O
InChI
1S/C47H76O16/c1-22-30(49)33(52)35(54)38(59-22)63-37-32(51)26(61-39-36(55)34(53)31(50)25(20-48)60-39)21-58-40(37)62-29-12-13-44(6)27(43(29,4)5)11-14-46(8)28(44)10-9-23-24-19-42(2,3)15-17-47(24,41(56)57)18-16-45(23,46)7/h9,22,24-40,48-55H,10-21H2,1-8H3,(H,5
InChI key
FYSAXYBPXKLMJO-IFECXJOTSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: hedera
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)