주요 문서
PHL85843
Rebaudioside O
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩820,323
₩820,323
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩820,323
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C62H100O37
CAS Number:
Molecular Weight:
1437.44
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩820,323
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](CO)O[C@H]2OC([C@]5(C)CCC[C@]6(C)[C@]5([H])CC[C@]7(C8)[C@@]6([H])CC[C@](C8=C)(O[C@]9([H
일반 설명
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)