주요 문서
PHL85765
Prudomestin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,5,7-Trihydroxy-4′,8-dimethoxyflavone, Herbacetin 4′,8-dimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,318,790
₩1,318,790
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,318,790
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14O7
CAS Number:
Molecular Weight:
330.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,318,790
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)