주요 문서
PHL85753
Isoviolanthin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-C-Rhamnosyl 8-C-glucosylapigenin, 6-C-Rhamnosylvitexin, Apigenin 6-C-rhamnoside 8-C-glucoside, Vitexin 6-C-rhamnoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩905,583
₩905,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩905,583
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O14
CAS Number:
Molecular Weight:
578.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩905,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]5O)O)O)C)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI key
TWBWSPDILHVKEV-RSPRXDBDSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)