주요 문서
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩862,750
₩862,750
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩862,750
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
410.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩862,750
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)