주요 문서
PHL84263
Terminoloside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Asiaticoside B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩864,679
₩864,679
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩864,679
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H78O20
CAS Number:
Molecular Weight:
975.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩864,679
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC[C@H]3O[C@H](C([C@H](C3O)O)O)OC(=O)[C@@]54[C@@H](CC(CC5)(C)C)C6=CC[C@@H]7[C@@]8([C@H]([C@@]([C@H]([C@@H](C8)O)O)(CO)C)[C@@H](C[C@]7([C@@]6(CC4)C)C)O)C)CO
InChI
1S/C48H78O20/c1-20-28(53)30(55)33(58)40(64-20)67-36-25(17-49)65-39(35(60)32(36)57)63-18-26-29(54)31(56)34(59)41(66-26)68-42(62)48-12-10-43(2,3)14-22(48)21-8-9-27-44(4)15-24(52)38(61)45(5,19-50)37(44)23(51)16-47(27,7)46(21,6)11-13-48/h8,20,22-41,49-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35+,36+,37+,38-,39+,40-,41-,44+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
InChI key
NNWMHSNRRWMMBI-LSJQWISESA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)