주요 문서
PHL84257
Sibiricose A5
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-O-Feruloylsucrose, Arillanin B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H30O14
CAS Number:
Molecular Weight:
518.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C22H30O14/c1-32-12-6-10(2-4-11(12)26)3-5-15(27)34-20-17(29)14(8-24)35-22(20,9-25)36-21-19(31)18(30)16(28)13(7-23)33-21/h2-6,13-14,16-21,23-26,28-31H,7-9H2,1H3/b5-3+/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChI key
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)