주요 문서
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28O13
CAS Number:
Molecular Weight:
548.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O)O)O)O)CO[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O
InChI key
YCFQXQCEEPCZMO-KATYHMCLSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)