주요 문서
PHL84249
Paeonolide
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩756,886
₩756,886
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩756,886
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28O12
CAS Number:
Molecular Weight:
460.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩756,886
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]3OC[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)OC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28O12/c1-8(21)10-4-3-9(28-2)5-12(10)31-20-18(27)16(25)15(24)13(32-20)7-30-19-17(26)14(23)11(22)6-29-19/h3-5,11,13-20,22-27H,6-7H2,1-2H3/t11-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
IDZZECHGWAZTIB-NYBIBFQCSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)