주요 문서
PHL84120
Homatropin hydrobromide
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Mandelyltropeine hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩378,392
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩378,392
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H21NO3 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
356.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
Br.N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14?,15?;
InChI key
DWSGTFTVBLXELC-MOTQWOLNSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)